Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cesium Acetate, 99.9% |
| CAS | 3396-11-0 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula molecular | C2H3CsO2 |
| Sinónimo | cesium acetate, acetic acid, cesium salt, caesium acetate, acetic acid, cesium salt 1:1, acetic acid, cesiumsalt, acetic acid cesium salt, caesium 1+ ion acetate, cesiumacetate, acetic acid cesium, caesium 1+ acetate ion |
| Clave InChI | ZOAIGCHJWKDIPJ-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | CC(=O)[O-].[Cs+] |
| Nombre IUPAC | cesio; acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 191.949 |
| PubChem CID | 5152919 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- CESIUM ACETATE, 99.9%
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Cesium acetate