Learn More
MedChemExpress Cerulenin
Código de producto. 16430748
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16430748 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16430748 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYA0210
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Cerulenin, a potent, natural inhibitor of fatty acid synthase (FASN), is an epoxide produced by the fungus Cephalosporium caeruleus. Cerulenin inhibits topoisomerase I catalytic activity and augments SN-38-induced apoptosis. Cerulenin has antifungal and antitumor activies.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento -20°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Peso molecular 223.27 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
CAS 17397-89-6
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.0%
Solubilidad DMSO : 100 mg/mL (447.89 mM∣Need ultrasonic)
Objetivo Fatty Acid Synthase (FASN)∣Fungal∣Antibiotic