Learn More
Estándar de destilación de material de referencia certificado, combustible de aviación a reacción, con certificación UKAS ISO 17034 de 250 ml, (valor nominal: 148,1 °C a 260,3 °C), Paragon Scientific™
Código de producto. 16050050
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16050050 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 16050050 Proveedor Paragon Scientific N.º de proveedor CRMUDIKR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    262.00€
    246.75€ / 250 ml
    Ahorro 15.25€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Los materiales de referencia certificados por punto de destilación son para la verificación de instrumentos de laboratorio utilizados en pruebas de petróleo y productos derivados para punto de destilación de acuerdo con ASTM D86. Los métodos de prueba alt
  • Totalmente certificado de conformidad con la norma ISO 17034 con arreglo a nuestra acreditación UKAS.
  • El más alto nivel de garantía de acreditación, que proporciona los datos certificados más creíbles de que se dispone actualmente en todo el mundo.
  • Los bajos niveles de incertidumbre logran la máxima precisión de datos.
  • Todos los datos generados exclusivamente por los laboratorios acreditados por la norma ISO 17025 de UKAS.
  • Trazabilidad completa según las normas internacionales
  • Suministrado en un paquete de seguridad a prueba de manipulaciones conforme a las normas UN.
  • 12 meses de vida útil.
  • En stock y disponible para envío inmediato.
  • Fabricado en el Reino Unido
Los materiales de referencia certificados por destilación se utilizan para la verificación de los instrumentos de laboratorio utilizados en las pruebas de destilación del petróleo y sus derivados según la norma ASTM D86. Los métodos de prueba alternativos
Especificaciones
Número UN UN 1223
Cantidad 250 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Distillation Standard
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: kerosine
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.