Learn More
Solución tampón certificada, pH 10, Mettler Toledo™
Click to view available options
Cantidad: 6 x 250 ml
Especificaciones
Especificaciones
Color | Colorless |
pH | 10 |
Forma física | Líquida |
Cantidad | 250 mL |
Tipo de solución | Solución de tampón de pH |
Olor | None |
Envase | 6 paq. |