Descripción
- 96 pocillos
- Base en forma de U
- Polipropileno
Especificaciones
Especificaciones
| Tapa | Sin tapa |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Línea de productos | Sello web |
| Color | Transparente |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con (equipo) | Muestreador automático HPLC GC |
| Estilo de falda | Completa |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |