Learn More
Cerivastatina Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30135341
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135341 5 mg 5 miligramos
30133010 25 mg 25 miligramos
30003341 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135341 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2770005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143201-11-0
Fórmula molecular C26 H33 F N O5 . Na
Peso molecular (g/mol) 481.53
Sinónimo 6-Heptenoic acid, 7-[4-(4-fluorophenyl)-5-(methoxymethyl)-2,6-bis(1-methylethyl)-3-pyridinyl]-3,5-dihydroxy-, sodium salt (1:1), (3R,5S,6E)-, 6-Heptenoic acid, 7-[4-(4-fluorophenyl)-5-(methoxymethyl)-2,6-bis(1-methylethyl)-3-pyridinyl]-3,5-dihydroxy-, monosodium salt, (3R,5S,6E)- (9CI), 6-Heptenoic acid, 7-[4-(4-fluorophenyl)-5-(methoxymethyl)-2,6-bis(1-methylethyl)-3-pyridinyl]-3,5-dihydroxy-, monosodium salt, [S-[R*,S*-(E)]]-, BAY-w 6228, Baycol, Cerivastatin sodium, Lipobay, Rivastatin
Nombre IUPAC sodio; (E,3R,5S)-7-[4-(4-fluorofenil)-5-(metoximetil)-2,6-di(propano-2-il)piridina-3-il]-3,5-dihidroxihepto-6-enoato
SMILES [Na+].COCc1c(nc(C(C)C)c(\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])c1c2ccc(F)cc2)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerivastatin, Sodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H34FNO5.Na/c1-15(2)25-21(11-10-19(29)12-20(30)13-23(31)32)24(17-6-8-18(27)9-7-17)22(14-33-5)26(28-25)16(3)4;/h6-11,15-16,19-20,29-30H,12-14H2,1-5H3,(H,31,32);/q;+1/p-1/b11-10+;/t19-,20-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 481.224
Porcentaje de pureza >95%