Learn More
Estándar de cerio: Ce a 5000 μg/g en aceite de hidrocarburo, VHG™
Descripción
Estándar de cerio: Ce a 5000 μg/g en aceite de hidrocarburo
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Cerium |
| CAS | 7440-45-1 |
| Métodos | ICP/XRF/RDE |
| Nombres de analitos o componentes | Cerium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | Ce |
| Concentración | 5000 μg/g |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Ce |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Ce |
| Show More |