Learn More
Objetivo de pulverización de cerio, 76,2mm de diámetro x 3,18mm de grosor, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15452577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15452577 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 15452577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045926.KS
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-45-1 | Ce | 140.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium sputtering target
Nombre de nota 76.2mm dia. x 3.18mm thick
Cantidad 1 Ea.
CAS 7440-45-1
Olor Odorless
Fórmula molecular Ce
Número MDL MFCD00010924
Número UN UN1333
Sinónimo cerio, ingot, cerium, chips, foil, 3n, zer, ceramics-aeium, acmc-1bl5r, chips, 3n reo, powder,-200 mesh, cerium
Clave InChI GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ce]
Nombre IUPAC cerio
Peso molecular (g/mol) 140.12
PubChem CID 23974
ChEBI CHEBI:33369