Learn More
Objetivo de pulverización de cerio, 50,8 mm de diámetro x 3,18mm de grosor
Código de producto. 15422437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15422437 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 15422437 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045734.KS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium sputtering target
Nombre de nota 50.8mm dia. x 3.18mm thick
CAS 7440-45-1
Cantidad 1 Ea.
Olor Odorless
Fórmula molecular Ce
Número MDL MFCD00010924
Número UN UN1333
Sinónimo cerio, ingot, cerium, chips, foil, 3n, zer, ceramics-aeium, acmc-1bl5r, chips, 3n reo, powder,-200 mesh, cerium
Clave InChI GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ce]
Nombre IUPAC cerio
Peso molecular (g/mol) 140.12
PubChem CID 23974
ChEBI CHEBI:33369