Learn More
Cerio, solución estándar de plasma, Ce 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Código de producto. 11351359
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11351359 50 mL 50 ml
11341359 100 mL 100 ml
11440330 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11351359 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013815.AD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-45-1 | Ce | 140.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-45-1 , 7732-18-5
Fórmula molecular Ce
Peso molecular (g/mol) 140.12
Número MDL MFCD00010924
Clave InChI GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23974
ChEBI CHEBI:33369
Nombre IUPAC cerio
SMILES [Ce]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forma física Líquido
Color Incolora
Tipo Analytical Standard
Cantidad 50 mL
Grado Specpure
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ácido nítrico:5,0 %; cerio:0,1%; agua:94,9%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.