Learn More
Trifluorometanosulfonato de cerio (IV), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cerium(IV) trifluoromethanesulfonate |
| CAS | 107792-63-2 |
| Fórmula molecular | C4CeF12O12S4 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1,1,1-Trifluoromethanesulfonic Acid Cerium(4+) Salt (4:1), Cerium Tetrakis(trifluoromethanesulfonate), Cerium(IV) Triflate, Trifluoromethanesulfonic Acid Cerium(4+) Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/4CHF3O3S.Ce/c4*2-1(3,4)8(5,6)7;/h4*(H,5,6,7);/q;;;;+4/p-4 |
| SMILES | [Ce+4].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | cerio(4+); trifluorometanosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 736.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 735.7135 |