Learn More
Trifluorometansulfonato de cerio(IV), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11324486 25 g 25 g
11314486 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11324486 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20056.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107792-63-2 | C4CeF12O12S4 | 736.37 g/mol
Cerium(IV) trifluoromethanesulfonate, is used as a strong oxidizing agent, in the oxidation of benzyl alcohols and alkylbenzenes to aryl aldehydes and aryl ketones respectively. It can also be used as a catalyst for high-yield deprotection of tert-butyldimethylsilyl ethers
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trifluorometanosulfonato de cerio(IV) se utiliza como agente oxidante fuerte en la oxidación de los alcoholes bencílicos y los alquilbenzenos a los aldehídos arílicos y a las cetonas aryl, respectivamente. También se puede usar como catalizador para la desprotección de alto rendimiento de los éteres de terc-butildimetilsilo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar en un lugar fresco y seco en recipientes herméticamente cerrados. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes y la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107792-63-2
Fórmula molecular C4CeF12O12S4
Peso molecular (g/mol) 736.37
Número MDL MFCD03844746
Clave InChI BYAJTISDHIASIP-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo cerium iv trifluoromethanesulfonate, cerium iv triflate, cerium trifluoromethanesulfonate, acmc-20alhh, ceric triflate, cerium iv trifluoromethanesulphonate, cerium iv trifluoromethanesulfonate, ?ce cf3so3 4, trifluoromethanesulfonic acid, cerium iv salt, methanesulfonic acid,1,1,1-trifluoro-,cerium 4+ salt 4:1
PubChem CID 9875257
Nombre IUPAC cerio(4+); trifluorometanosulfonato
SMILES [Ce+4].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium(IV) trifluoromethanesulfonate
Cantidad 25 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 736.39
Porcentaje de pureza 98%