Learn More
Óxido de cerio (IV), compuesto de pulido, 57 g, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15451567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
57 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15451567 57 g cada uno
1 options
Código de producto. 15451567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039802.LA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Añadir a la cesta
Compuesto de pulido para ventanas de cristal de IR
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium(IV) oxide
Forma física Particles
Nombre de nota Polishing compound
Olor Odorless
Tamaño de partículas APS ≈3 Micron
Cantidad 57 g
CAS 1306-38-3
Fórmula molecular CeO2
Número MDL MFCD00010933
Clave InChI CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Ce]=O
Nombre IUPAC Dioxocerio
Peso molecular (g/mol) 172.114
PubChem CID 73963
ChEBI CHEBI:79089
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.12