Learn More
Isopropóxido de cerio(IV), concentración 37-45 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480790
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480790 5 g 5 g
11470790 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11480790 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044468.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 63007-83-0 | C12H28CeO4 | 376.47 g/mol
Cerium(IV) isopropoxide, Ce 37-45% is used to catalyzes diastereoselective pinacol couplings. It forms diketonates ,which hydrolyze to CeO2 particles. CeO2 particles have the potential for ion conduction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63007-83-0
Fórmula molecular C12H28CeO4
Peso molecular (g/mol) 376.47
Número MDL MFCD00061483
Clave InChI BCBBBOXRROHVFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cerium iv isopropoxide, acmc-20alht, tetraisopropoxycerium iv, cerium 4+ tetrapropan-2-olate
PubChem CID 14473355
Nombre IUPAC cerio(4+); propan-2-olato
SMILES [Ce+4].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium (IV) isopropoxide
Punto de fusión 140°C (decomposition)
Color Naranja rojizo a amarillo
Fórmula lineal Ce(OC3H7)4
Cantidad 5 g
Número UN UN2925
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in pyridine
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.48
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ce del 37 al 45 %
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cerium(IV) isopropoxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cerium(IV) isopropoxide