Learn More
2-Metoxietóxido de cerio(IV), 18-20 % p/p en 2-metoxietanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398438 25 g 25 g
11378438 5 g 5 g
11388438 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11398438 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040471.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 876107-33-4 | C12H28CeO8 | 440.464 g/mol
Hydrolysis of cerium 2-methoxyethoxide and subsequent supercritical drying or freeze-drying yielded a CeO 2 aerogel or cryogel with quite a large surface area above 300 m 2 /g.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 876107-33-4
Fórmula molecular C12H28CeO8
Peso molecular (g/mol) 440.464
Número MDL MFCD00236530
Clave InChI JRRALIVAHBLZSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cerium iv methoxyethoxide w/w in methoxyethanol, tetrakis 2-methoxyethoxy cerium iv, cerium 4+ tetrakis 2-methoxyethan-1-olate, cerium iv methoxyethoxide in methoxyethanol
PubChem CID 21200429
Nombre IUPAC cerio(4+); 2-metoxietanolato
SMILES COCC[O-].COCC[O-].COCC[O-].COCC[O-].[Ce+4]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium(IV) 2-methoxyethoxide
Color Amarillo
Densidad 1.02 g/mL
Fórmula lineal Ce[OCH2CH2OCH3]4
Cantidad 25 g
Número UN UN1188
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with air.
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.47
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Del 18 al 20 % p/p en 2-metoxietanol
Forma física Líquido