Learn More
Lingote de cerio, 99,8 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11340649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11340649 250 g 250 g
11330649 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11340649 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 000065.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-45-1 | Ce | 140.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-45-1
Fórmula molecular Ce
Peso molecular (g/mol) 140.12
Número MDL MFCD00010924
Clave InChI GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cerio, ingot, cerium, chips, foil, 3n, zer, ceramics-aeium, acmc-1bl5r, chips, 3n reo, powder,-200 mesh, cerium
PubChem CID 23974
ChEBI CHEBI:33369
Nombre IUPAC cerio
SMILES [Ce]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium
Color Gris
Nombre de nota Rare Earth Oxides Content
Aspecto Dark Gray ingot
Cantidad 250 g
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8% (REO)
Formulario Lingote, envasado bajo aceite mineral