Learn More
Trifluorometanosulfonato de cerio(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11359106 5 g 5 g
11369106 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11359106 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20251.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.12€
    68.65€ / 5 g
    Ahorro 16.47€
    19% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 76089-77-5 | C3CeF9O9S3 | 587.31 g/mol
It is employed as intermediate for organic synthesis and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio para la síntesis orgánica y los productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar alejado del agua/humedad. Almacenar en fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76089-77-5
Fórmula molecular C3CeF9O9S3
Peso molecular (g/mol) 587.31
Número MDL MFCD02093899
Clave InChI PHSMPGGNMIPKTH-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo cerium iii trifluoromethanesulfonate, cerium iii triflate, trifluoromethanesulfonic acid cerium iii salt, cerium trifluoromethanesulfonate, cerous triflate, ce otf 3, 3cf3o3s.ce, acmc-209p1w, ksc491c9f
PubChem CID 2733941
Nombre IUPAC cerio(3+); trifluorometanosulfonato
SMILES [Ce+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium(III) trifluoromethanesulfonate
Punto de fusión >300°C
Densidad 1.7
Fórmula lineal (CF3SO3)3Ce
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 587.33
Porcentaje de pureza 98%