Learn More
Cloruro de cerio (III) heptahidratado, TRC
Código de producto. 30359320
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30359320 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30359320 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2770585G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium(III) Chloride Heptahydrate
CAS 18618-55-8
Fórmula molecular CeCl3 . 7(H2O)
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/Ce.3ClH.7H2O/h;3*1H;7*1H2/q+3;;;;;;;;;;/p-3
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3]
Nombre IUPAC cerio(3+);tricloruro;heptahidrato
Peso molecular (g/mol) 372.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.8859