Learn More
Cloruro de cerio (III) heptahidratado, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cerium(III) Chloride Heptahydrate |
| CAS | 18618-55-8 |
| Fórmula molecular | CeCl3 . 7(H2O) |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Ce.3ClH.7H2O/h;3*1H;7*1H2/q+3;;;;;;;;;;/p-3 |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3] |
| Nombre IUPAC | cerio(3+);tricloruro;heptahidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 372.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 370.8859 |