Learn More
Lámina de cerio, 0,1 mm de grosor, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11345749
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11345749 50 x 50 mm cada uno
11321198 25 x 25 mm 25 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11345749 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010141.FI
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-45-1 | Ce | 140.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-45-1
Fórmula molecular Ce
Peso molecular (g/mol) 140.12
Número MDL MFCD00010924
Clave InChI GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cerio, ingot, cerium, chips, foil, 3n, zer, ceramics-aeium, acmc-1bl5r, chips, 3n reo, powder,-200 mesh, cerium
PubChem CID 23974
ChEBI CHEBI:33369
Nombre IUPAC cerio
SMILES [Ce]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium foil
Color Plata a gris
Nombre de nota 0.1mm (0.004 in.) thick
Cantidad 50 x 50 mm
Olor Odorless
Envase Mylar bajo argón
Peso ≈0.42g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN1333
Porcentaje de pureza 99.9%