Learn More
Cloruro de cerio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cerium Chloride |
| CAS | 7790-86-5 |
| Fórmula molecular | CeCl3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Cerium Trichloride, Cerium(III) Chloride, Cerous Chloride, Cerous(III) Chloride, NSC 84267 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Ce.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3 |
| SMILES | Cl[Ce](Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | triclorocerio |
| Peso molecular (g/mol) | 246.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.812 |