Learn More
Ceritinib, MedChemExpress
Código de producto. 16481186
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
2 g
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16481186 200 mg 200 miligramos
16471776 500 mg 500 miligramos
16471539 1 g 1 g
16442807 50 mg 50 miligramos
16439277 5 mg 5 miligramos
16436866 100 mg 100 miligramos
16426728 10 mg 10 miligramos
16420256 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 16481186 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15656
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress Ceritinib (LDK378) is a selective, orally bioavailable, and ATP-competitive ALK tyrosine kinase inhibitor with an IC50 of 200 pM. Ceritinib (LDK378) also inhibits IGF-1R, InsR, and STK22D with IC50 values of 8, 7, and 23 nM, respectively. Ceritinib (LDK378) shows great antitumor potency.
Ceritinib (LDK378) is a selective, orally bioavailable, and ATP-competitive ALK tyrosine kinase inhibitor with an IC50 of 200 pM. Ceritinib (LDK378) also inhibits IGF-1R, InsR, and STK22D with IC50 values of 8, 7, and 23 nM, respectively. Ceritinib (LDK378) shows great antitumor potency.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ceritinib
CAS 1032900-25-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H36ClN5O3S
Cantidad 200 mg
Sinónimo LDK378
Información de solubilidad DMSO : 5.6 mg/mL (10.03 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : ≥ 3.33 mg/mL (5.97 mM)
SMILES CC(C)OC1=CC(C2CCNCC2)=C(C)C=C1NC3=NC=C(Cl)C(NC4=CC=CC=C4S(=O)(C(C)C)=O)=N3
Peso molecular (g/mol) 558.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 558.14
Porcentaje de pureza 97.21%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease