Learn More
Chemetrics™ Kit de titrets de nitrito para método de titulador de sulfato cérico con indicador de ferroína
Código de producto. 11791873
Cambiar vista
Click to view available options
temp:
De 500 a 5000 ppm
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
Código de producto. temp unitSize
11791873 De 500 a 5000 ppm paquete de 30
1 options
Código de producto. 11791873 Proveedor Chemetrics™ N.º de proveedor K7050
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) El nitrito, un intermediario en el ciclo del nitrógeno, se forma durante la descomposición de la materia orgánica, pero se oxida fácilmente para formar nitrato.
Incluye Caja de cartón y contiene todo lo necesario para realizar 30 pruebas: treinta ampollas con conjuntos de válvulas, titulador, vaso para muestras de 25 ml e instrucciones
Nº de pruebas 30
Cantidad 1 unidad
temp De 500 a 5000 ppm
Método de prueba Titulador de sulfato cérico con indicador de ferroína
Tipo Kit de titrets de nitrito
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • nitrite titrets 500-5000mg/l
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse todas las áreas externas del cuerpo expuestas a después concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en vertedero autorizadode productos químicos o orgánicos parala incineración a alta temperatura.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: cerium(IV) sulphate,sulphuric acid, diethylene glycol, ferrous sulphate heptahydrate, 1,10-phenanth