Learn More
Sulfato de amonio cérico dihidratado, TRC
Código de producto. 30350224
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30350224 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30350224 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2625705G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium cerium sulfate
CAS 10378-47-9
Fórmula molecular Ce . 4 H O4 S . 2 H2 O . 4 H3 N
Cantidad 5 g
Sinónimo Diammonium cerium(IV) sulphate
Fórmula InChI InChI=1S/Ce.4H3N.4H2O4S.2H2O/c;;;;;4*1-5(2,3)4;;/h;4*1H3;4*(H2,1,2,3,4);2*1H2/q+4;;;;;;;;;;/p-4
SMILES N.N.N.N.O.O.[Ce+4].OS(=O)(=O)[O-].OS(=O)(=O)[O-].OS(=O)(=O)[O-].OS(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC azano;cerio(4+);sulfato de hidrógeno;dihidrato
Peso molecular (g/mol) 632.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 631.871