Learn More
Cerebellin, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438069
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
15438069 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 15438069 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66631.M^
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerebellin
CAS 94071-26-8
Color Blanco
Fórmula molecular C69H113N23O23
Número MDL MFCD00167553
Cantidad 1 mg
Sinónimo cerebellin, cerebellin rat, cerebellin rat 9ci, nh2-ser-gly-ser-ala-lys-val-ala-phe-ser-ala-ile-arg-ser-thr-asn-his-oh
Clave InChI ADHFFUOAOLWHGU-JPDUFPOXSA-N
SMILES CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)CNC(=O)[C@@H](N)CO)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CC1=CN=CN1)C(O)=O
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-[(2S)-2-[(2S,3R)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S,3S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-6-amino-2-[(2S)-2-[(2S)-2-{2-[(2S)-2-amino-3-hidroxipropanamido]acetamido}-3-hidroxipropanamido]propanamido]hexanamido]-3-metilbutanamido]propanamido]-3-fenilpropanamido]-3-hidroxipropanamido]propanamido]-3-metilpentanamido]-5-carbamimidamidopentanamido]-3-hidroxipropanamido]-3-hidroxibutanamido]-3-carbamoilpropanamido]-3-(1H-imidazol-5-il)propanoico
Peso molecular (g/mol) 1632.80
PubChem CID 25078121
Formula Weight (peso de la fórmula) 1632.8
Forma física Sólido