Learn More
Cerdulatinib, MedChemExpress
Código de producto. 16483017
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16483017 50 mg 50 miligramos
16477036 100 mg 100 miligramos
16469507 5 mg 5 miligramos
16421216 200 mg 200 miligramos
16416968 10 mg 10 miligramos
5 options
Código de producto. 16483017
Marca: Medchem Express HY15999
MedChemExpress Cerdulatinib (PRT062070) is a selective Tyk2 inhibitor with an IC50 of 0.5 nM. Cerdulatinib (PRT062070) also is a dual JAK and SYK inhibitor with IC50s of 12, 6, 8 and 32 for JAK1, 2, 3 and SYK, respectively.
Cerdulatinib (PRT062070) is a selective Tyk2 inhibitor with an IC50 of 0.5 nM. Cerdulatinib (PRT062070) also is a dual JAK and SYK inhibitor with IC50s of 12, 6, 8 and 32 for JAK1, 2, 3 and SYK, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerdulatinib
CAS 1198300-79-6
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H27N7O3S
Cantidad 50 mg
Sinónimo PRT062070 PRT2070
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (67.33 mM)
SMILES O=S(N(CC1)CCN1C2=CC=C(NC3=NC=C(C(N)=O)C(NC4CC4)=N3)C=C2)(CC)=O
Peso molecular (g/mol) 445.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.54
Porcentaje de pureza 98.25%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease