Learn More
Cercosporamide, MedChemExpress
Código de producto. 16431659
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16431659 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16431659 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16982
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Cercosporamide is a highly potent, ATP-competitive Pkc1 kinase inhibitor, with an IC50 of Ki of Mnk inhibitor.
Cercosporamide is a highly potent, ATP-competitive Pkc1 kinase inhibitor, with an IC50 of Ki of Mnk inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cercosporamide
CAS 131436-22-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H13NO7
Cantidad 1 mg
Sinónimo (-)-Cercosporamide
SMILES O=C(C1=C(C([C@@]23C)=C(O)C=C1O)OC2=CC(O)=C(C(C)=O)C3=O)N
Peso molecular (g/mol) 331.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.28
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation