Learn More
MedChemExpress Ceratotoxin A
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 150671-04-8 |
| Contenido y almacenamiento | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Peso molecular | 2868.59 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |