Learn More
Hirschmann™ Dispensadores Ceramus™ HF
Descripción
- El volumen se puede ajustar de 2 a 10 ml
- El pistón, la probeta, los asientos de las válvulas y las bolas están hechos de cerámica de óxido de aluminio de alta pureza
- Resortes de válvula de platino-iridio
- Certificado de conformidad
- Con sistema de circulación de reactivos
- Aptos para esterilización de vapor a hasta 121 °C
- Rosca 45
- Se suministra junto con 3 adaptadores roscados (A 32, S 40, A 38), 1 manguera de aspiración con tuerca de unión, 1 unidad de expulsión y 1 llave de ajuste
- Con número de serie individual y certificado de calibración
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Dispensador para Bottletop |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de calibración, certificado de conformidad |
| Material | Cerámica de gran pureza |
| Volumen (métrico) | De 2 a 10 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Dispensa medios agresivos |
| Para utilizar con (equipo) | Frasco |
| Incluye | 3 adaptadores roscados (A 32, S 40, A 38), 1 manguera de succión con tuerca de unión, 1 unidad de expulsión, 1 llave ddinamométrica, número de serie individual, certificado de calibración |
| Incrementos | 0,25 mL |
| Modelo | HF |
| Precisión | 0,6% |