Learn More
Hirschmann™ Dispensadores Ceramus™ Classic
Código de producto. 10797021
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,2 a 1 ml
De 0,4 a 2 ml
De 1 a 5 mL
De 10 a 60 ml
De 2 a 10 ml
De 5 a 30 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10797021 De 1 a 5 mL cada uno
10729521 De 0,2 a 1 ml cada uno
10549871 De 0,4 a 2 ml cada uno
10222611 De 10 a 60 ml cada uno
10110241 De 2 a 10 ml cada uno
10038720 De 5 a 30 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10797021 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 9330000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    401.10€
    362.00€ / paquete de 1
    Ahorro 39.10€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Garantice una precisión y dispensación de volumen uniformes con resultados reproducibles independientes del usuario. Hirschmann Instruments™ Ceramus™ Los dispensadores clásicos son la unidad probada para la dispensación manual, con materiales de calidad superior, manejo sencillo y comodidad del usuario bien diseñada para facilitar las rutinas de laboratorio.
  • Para volúmenes fijos y variables, de 0,2 ml a 60 ml
  • Se puede esterilizar la unidad completa con vapor a 121 °C, sin necesidad de desmontarla 
  • Conexión de manguera de succión de rosca
  • Pistón de cerámica fabricado con óxido de aluminio de alta pureza
  • Acoplamiento de configuración de volumen digital, calibrado para toda su vida útil
  • Óptima resistencia química y térmica de las piezas que transportan el medio
  • Certificado de calidad individual con certificado de conformidad
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador para Bottletop
Material Pistón de cerámica de óxido de aluminio, Duran Cilindro de vidrio
Volumen (métrico) De 1 a 5 mL
Para utilizar con (equipo) Frasco
Incrementos 0,1 mL
Precisión 0,6%