Learn More
Hirschmann™ Dispensadores Ceramus™ Classic
Código de producto. 10549871
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,2 a 1 ml
De 0,4 a 2 ml
De 1 a 5 mL
De 10 a 60 ml
De 2 a 10 ml
De 5 a 30 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10549871 De 0,4 a 2 ml cada uno
10729521 De 0,2 a 1 ml cada uno
10797021 De 1 a 5 mL cada uno
10222611 De 10 a 60 ml cada uno
10110241 De 2 a 10 ml cada uno
10038720 De 5 a 30 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10549871 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 9320000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    401.10€
    362.00€ / paquete de 1
    Ahorro 39.10€
    9% Descuento
En stock
Garantice una precisión y dispensación de volumen uniformes con resultados reproducibles independientes del usuario. Hirschmann Instruments™ Ceramus™ Los dispensadores clásicos son la unidad probada para la dispensación manual, con materiales de calidad superior, manejo sencillo y comodidad del usuario bien diseñada para facilitar las rutinas de laboratorio.
  • Para volúmenes fijos y variables, de 0,2 ml a 60 ml
  • Se puede esterilizar la unidad completa con vapor a 121 °C, sin necesidad de desmontarla 
  • Conexión de manguera de succión de rosca
  • Pistón de cerámica fabricado con óxido de aluminio de alta pureza
  • Acoplamiento de configuración de volumen digital, calibrado para toda su vida útil
  • Óptima resistencia química y térmica de las piezas que transportan el medio
  • Certificado de calidad individual con certificado de conformidad
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador para Bottletop
Material Pistón de cerámica de óxido de aluminio, Duran Cilindro de vidrio
Volumen (métrico) De 0,4 a 2 ml
Para utilizar con (equipo) Frasco
Incrementos 0,05 mL
Precisión 0,6%