Learn More
Slice™ Hoja de uso general cerámica
Descripción
- Hoja de recambio
- 2 hojas de doble cara por paquete
- El filo Finger-friendly™ permanece afilado hasta 11 veces más
- Reduce las lesiones y los costes
- Sin chispas, no conductiva y no magnética
- Químicamente inerte, nunca se oxida
- Menos cambios de hoja = menos lesiones
- Compatible con Slice 10490, 10491
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la hoja | Óxido de circonio |
| Para utilizar con (aplicación) | Corte de seguridad |
| Longitud (imperial) | 2,34 in |
| Longitud (métrico) | 59,50 mm |
| Incluye | 2 hojas de doble cara por paquete |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 2 paquete |
| Anchura (imperial) | 0,75 in |
| Anchura (métrico) | 19 mm |
| Tipo de hoja | Punta puntiaguda |