Learn More
Slice™ Hoja de uso general cerámica
Código de producto. 16473619
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de la unidad
16473619 paquete de 2
16483619 paquete de 2
16463619 paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16473619 Proveedor Slice™ N.º de proveedor 10524
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.23€
    5.35€ / paquete de 2
    Ahorro 0.88€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
La hoja de uso general cerámica Slice™ corta los materiales de forma eficaz pero es mucho más seguro tocarla que las hojas tradicionales
  • Hoja de recambio
  • 2 hojas de doble cara por paquete
  • El filo Finger-friendly™ permanece afilado hasta 11 veces más
  • Reduce las lesiones y los costes
  • Sin chispas, no conductiva y no magnética
  • Químicamente inerte, nunca se oxida
  • Menos cambios de hoja = menos lesiones
  • Compatible con Slice 10490, 10491
Especificaciones
Material de la hoja Óxido de circonio
Para utilizar con (aplicación) Corte de seguridad
Longitud (imperial) 2,34 in
Longitud (métrico) 59,50 mm
Incluye 2 hojas de doble cara por paquete
Color Blanco
Cantidad 2 paquete
Anchura (imperial) 0,75 in
Anchura (métrico) 19 mm
Tipo de hoja Hoja de uso general, punta redondeada