Learn More
Nabertherm™ Placas cerámicas acanaladas
Código de producto. 11919755 Tienda Nabertherm Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 cm
19 cm
22 cm
31 cm
Para utilizar con (equipo):
Adecuado para hornos: L(T) 40
Hornos: L(T) 3, LV(T) 3
Hornos: L(T) 9, LV(T) 9, N7
Hornos: LE 6, L(T) 5, LV(T) 5
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11919755 22 cm Hornos: L(T) 9, LV(T) 9, N7 cada uno
11999745 15 cm Hornos: L(T) 3, LV(T) 3 cada uno
12336493 19 cm Hornos: LE 6, L(T) 5, LV(T) 5 cada uno
10122732 31 cm Adecuado para hornos: L(T) 40 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11919755 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor 691600509
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Placa inferior para la protección del horno.
  • TMAX: 1200 °C
  • Altura: 12,7 mm
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Hornos: L(T) 9, LV(T) 9, N7
Temperatura (métrico) 1200 °C
Tipo Placa estriada
Para utilizar con (aplicación) Hornos de mufla
Material Cerámica
Longitud (métrico) 22 cm
Anchura (métrico) 22 cm
Altura (métrico) 1,27 cm
Fondo (métrico) 23 cm