Learn More
Nabertherm™ Placa acanalada de cerámica
Código de producto. 12683730 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
110 x 90 x 12,7 mm
340 x 220 x 12,7 mm
Para utilizar con (equipo):
L 1, LE 1
Modelos L 15, LT 15, N 11
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Para utilizar con (equipo) unitSize
12683730 110 x 90 x 12,7 mm L 1, LE 1 cada uno
10498969 340 x 220 x 12,7 mm Modelos L 15, LT 15, N 11 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12683730 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor 691601835
Placa inferior para la protección del horno.
  • TMAX: 1200 °C
  • Altura: 12,7 mm
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) L 1, LE 1
Temperatura (métrico) 1200 °C
Tipo Placa estriada
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 110 x 90 x 12,7 mm
Longitud (métrico) 110 mm
Anchura (métrico) 90 mm
Altura (métrico) 12,7 mm