Learn More
Masterflex™ Cabezal de bomba de pistón sin válvula de serie Q de cerámica/PVDF/cerámica
Tienda Masterflex ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Caudal | 192 ml/min |
| Para utilizar con (aplicación) | Transferencia de gases y líquidos |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 100 °C |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Cabezal de bomba de pistón sin válvula de serie Q |