Learn More
Thermo Scientific™ Homogeneizadores cerámicos para kits QuEChERS
Código de producto. 17329822 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tubos de 15 mL
Tubos de 2 mL
Tubos de 50 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
17329822 Tubos de 15 mL paquete de 100
17339822 Tubos de 2 mL paquete de 200
17349822 Tubos de 50 mL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17329822 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60106CH15
Ahorre hasta un 60 % en productos esenciales para las análisis por contrato
Usar código promocional 28025
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice los homogeneizadores de cerámica Thermo Scientific™ para triturar y homogeneizar muestras para el flujo de trabajo de preparación de muestras QuEChERS.
Utilice homogeneizadores de cerámica Thermo Scientific™ para acelerar el proceso de homogeneización y aumentar la recuperación y reproducibilidad durante el flujo de trabajo de preparación de muestras QuEChERS (rápido, fácil, barato, eficaz, resistente y seguro). Estos homogeneizadores se pueden utilizar con todos nuestros kits de extracción y limpieza QuEChERS para complementar los procedimientos del método Original 2003, el método AOAC 2007.01, el método EN 15662 y el método NY/T 1380-2007.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Tubos de 15 mL
Tipo Homogeneizador de cerámica
Cantidad 100/Pk.