Descripción
- Circuito de seguridad fijo de 550 °C
- Indicador de superficie caliente para evitar quemaduras.
- Ajuste exacto de la temperatura a través de la pantalla digital (LED)
- Pantalla digital de error.
- El panel de control elevado protege contra fugas de líquidos.
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la placa superior | Cerámica |
| Tamaño | 7 x 7 in |
| Temperatura (métrico) | De 50 °C a 500 °C |
| Fondo (métrico) | 260 mm |
| Peso (imperial) | 6.6 lb. |
| Altura (métrico) | 105 mm |
| Peso (métrico) | 3 kg |
| Anchura (métrico) | 160 mm |
| Vataje | 225 W |
| Requisitos eléctricos | 230/120/100 V, 50/60 Hz, 255 w |
| Mostrar más |