Learn More
- Home
- Products
- Instrumentos de pruebas de materiales
- Analizadores dimensionales
- Mitutoyo™ Bloque de calibre cerámico
Mitutoyo™ Bloque de calibre cerámico
Código de producto. 11786674
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
2 mm
5 mm
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
Grado:
0
1
Tamaño de la unidad:
cada uno
11 product options available for selection
| Código de producto. | Longitud (métrico) | Grado | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|
| 11786674 | 10 mm | 0 | cada uno |
| 11746674 | 2 mm | 0 | cada uno |
| 11706684 | 25 mm | 0 | cada uno |
| 11776674 | 5 mm | 0 | cada uno |
| 11752104 | 2 mm | 1 | cada uno |
| 11712124 | 10 mm | 1 | cada uno |
| 11722124 | 20 mm | 1 | cada uno |
| 11716684 | 30 mm | 0 | cada uno |
| 11736684 | 50 mm | 0 | cada uno |
| 11756684 | 100 mm | 0 | cada uno |
| 11746684 | 75 mm | 0 | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
11786674
Proveedor
Mitutoyo™
N.º de proveedor
613671021