Learn More
Nabertherm™ Bandejas de recogida de cerámica
Código de producto. 11979755 Tienda Nabertherm Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
19 cm
Para utilizar con (equipo):
Hornos: LE 6, L(T) 5, LV(T) 5
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Longitud (métrico) Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11979755 19 cm Hornos: LE 6, L(T) 5, LV(T) 5 1 PCS
1 options
Código de producto. 11979755 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor 691600511
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Bandeja de recogida para proteger el horno y facilitar la carga.
  • TMAX: 1300 °C
  • Altura: 20 mm
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Hornos: LE 6, L(T) 5, LV(T) 5
Temperatura (métrico) 1300 °C
Tipo Bandeja de recogida
Para utilizar con (aplicación) Hornos de mufla
Material Cerámica
Longitud (métrico) 19 cm
Anchura (métrico) 17 cm
Altura (métrico) 2 cm
Fondo (métrico) 16 cm