Learn More
Ceralasertib, MedChemExpress
Description
Ceralasertib (AZD6738) is an orally active and bioavailable inhibitor of ATR kinase with an IC50 of 1 nM.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Ceralasertib |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1352226-88-0 |
| Color | Pink |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H24N6O2S |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Sinónimo | AZD6738 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 38 mg/mL (92.12 mM) |
| Show More |