Learn More
Ceragenina CSA 44, TRC
Código de producto. 30012584
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012584 50 mg 50 miligramos
30011009 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012584 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC26230050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1599446-49-7
Fórmula molecular C41H71N3O8 • 3(HCl)
Peso molecular (g/mol) 734.0233646
Sinónimo Octyl (3α,5β,7α,12α)-3,7,12-tris(3-amino-1-oxopropoxy)cholan-24-oate Trihydrochloride, CSA-44 Trihydrochloride;
Nombre IUPAC octil (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-tris(3-aminopropanoiloxi)-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopentanoato[a]fenantra-17-il]pentanoato; Trihidrocloruro
SMILES O=C(CCN)O[C@H]1[C@]([C@@](CC[C@]2([H])[C@H](C)CCC(OCCCCCCCC)=O)([H])[C@]2(C)[C@@H](OC(CCN)=O)C3)([H])[C@@]3([H])[C@]4(C)[C@](C[C@H](OC(CCN)=O)CC4)([H])C1.Cl.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ceragenin CSA 44 Trihydrochloride
Cantidad 50 mg
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C41H71N3O8.3ClH/c1-5-6-7-8-9-10-23-49-35(45)14-11-27(2)30-12-13-31-39-32(26-34(41(30,31)4)52-38(48)18-22-44)40(3)19-15-29(50-36(46)16-20-42)24-28(40)25-33(39)51-37(47)17-21-43;;;/h27-34,39H,5-26,42-44H2,1-4H3;3*1H/t27-,28+,29-,30-,31+,32+,33-,34+,39+,40+,41-;;;/m1.../s1