Learn More
Cefaranthine, TRC
Código de producto. 30362737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30362737 100 mg -
30366962 1 g -
30367882 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30362737 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC261513100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 481-49-2
Fórmula molecular C37 H38 N2 O6
Peso molecular (g/mol) 606.71
Sinónimo 1H-4,6:16,19-Dietheno-21,25-metheno-12H-[1,3]dioxolo[4,5-g]pyrido[2',3':17,18][1,10]dioxacycloeicosino[2,3,4-ij]isoquinoline, 2,3,13,14,14a,15,26,26a-octahydro-22,30-dimethoxy-1,14-dimethyl-, (14aS,26aR)-, Cepharanthine (6CI,7CI,8CI), Oxyacanthan, 6',12'-dimethoxy-2,2'-dimethyl-6,7-[methylenebis(oxy)]-, (+)-Cepharanthine, 1H-4,6:16,19-Dietheno-21,25-metheno-12H-[1,3]dioxolo[4,5-g]pyrido[2',3':17,18][1,10]dioxacycloeicosino[2,3,4-ij]isoquinoline, 2,3,13,14,14a,15,26,26a-octahydro-22,30-dimethoxy-1,14-dimethyl-, [14aS-(14aR*,26aS*)]-, Cepharanthin, Cepharantin, NSC 623442, O-Methylcepharanoline
Nombre IUPAC (14S,27R)-22,33-dimetoxi-13,28-dimetilo-2,5,7,20-tetraoxa-13,28-diazaoctaciclo[25.6.2.216,19.13,10.121,25.04,8.031,35.014,39]nonatriaconta-1(33),3(39),4(8),9,16(38),17,19(37),21,23,25(36),31,34-dodecaeno
SMILES COc1ccc2C[C@H]3N(C)CCc4cc(OC)c(Oc5c6OCOc6cc7CCN(C)[C@@H](Cc8ccc(Oc1c2)cc8)c57)cc34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cepharanthine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C37H38N2O6/c1-38-13-11-24-18-31(41-4)33-20-27(24)28(38)16-23-7-10-30(40-3)32(17-23)44-26-8-5-22(6-9-26)15-29-35-25(12-14-39(29)2)19-34-36(37(35)45-33)43-21-42-34/h5-10,17-20,28-29H,11-16,21H2,1-4H3/t28-,29+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 606.273