Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cefarantina |
| CAS | 481-49-2 |
| Cantidad | 1 g |
| Condiciones de envío | No hay requisitos especiales |
| Línea de productos | Ciencias de la vida |
| Fórmula molecular | C37 H38 N2 O6 |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Color | De blanco a amarillo claro a beige |
| Pureza | ≥94% |