Learn More
Cefaparina, TRC
Código de producto. 17962155
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17962155 25 mg 25 miligramos
17903525 5 mg 5 miligramos
17933195 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17962155 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC26150025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21593-23-7
Fórmula molecular C17H17N3O6S2
Peso molecular (g/mol) 423.46
Sinónimo 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-(hydroxymethyl)-8-oxo-7-[2-(4-pyridylthio)acetamido]-, acetate (ester) (8CI), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-8-oxo-7-[[(4-pyridinylthio)acetyl]amino]-, (6R,7R)- (9CI), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-8-oxo-7-[[(4-pyridinylthio)acetyl]amino]-, (6R-trans)-, (6R,7R)-3-[(Acetyloxy)methyl]-8-oxo-7-[[2-(4-pyridinylthio)acetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[2-(4-Pyridylthio)acetamido]cephalosporanic acid, Cefadryl, Cefapirin, Cefaprin, Cephapirin, Cephapirine, Cephaprin, Metrikim
Nombre IUPAC (6R,7R)-3-(acetiloximetil)-8-oxo-7-[(2-piridina-4-ilsulfanilacetil)amino]-5-thia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxílico
SMILES CC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)CSc3ccncc3)C2=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cephapirin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17N3O6S2/c1-9(21)26-6-10-7-28-16-13(15(23)20(16)14(10)17(24)25)19-12(22)8-27-11-2-4-18-5-3-11/h2-5,13,16H,6-8H2,1H3,(H,19,22)(H,24,25)/t13-,16-/m1/s1
Porcentaje de pureza >95%