Learn More
Cephapirina Benceatina, TRC
Código de producto. 30134879
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134879 1 g 1 g
17934475 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134879 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2615051G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97468-37-6
Fórmula molecular 2 C17 H17 N3 O6 S2 . C16 H20 N2
Peso molecular (g/mol) 1087.27
Sinónimo 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-8-oxo-7-[[(4-pyridinylthio)acetyl]amino]-, (6R,7R)-, compd. with N,N'-bis(phenylmethyl)-1,2-ethanediamine (2:1), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-8-oxo-7-[[(4-pyridinylthio)acetyl]amino]-, (6R-trans)-, compd. with N,N'-bis(phenylmethyl)-1,2-ethanediamine (2:1), 1,2-Ethanediamine, N,N'-bis(phenylmethyl)-, bis[(6R,7R)-3-[(acetyloxy)methyl]-8-oxo-7-[[(4-pyridinylthio)acetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate] (9CI), Cephapirin benzathine, Metricure, Cefapirin benzathine
Nombre IUPAC (6R,7R)-3-(acetiloximetil)-8-oxo-7-[(2-piridina-4-ilsulfanilacetil)amino]-5-thia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxílico; N,N'-dibenziletano-1,2-diamina
SMILES CC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)CSc3ccncc3)C2=O)C(=O)O.CC(=O)OCC4=C(N5[C@H](SC4)[C@H](NC(=O)CSc6ccncc6)C5=O)C(=O)O.C(CNCc7ccccc7)NCc8ccccc8
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cephapirin Benzathine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C17H17N3O6S2.C16H20N2/c2*1-9(21)26-6-10-7-28-16-13(15(23)20(16)14(10)17(24)25)19-12(22)8-27-11-2-4-18-5-3-11;1-3-7-15(8-4-1)13-17-11-12-18-14-16-9-5-2-6-10-16/h2*2-5,13,16H,6-8H2,1H3,(H,19,22)(H,24,25);1-10,17-18H,11-14H2/t2*13-,16-;/m11./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1086.2744