Learn More
Cefalotina Sódica, TRC
Código de producto. 30133904
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133904 100 mg 100 miligramos
30132884 1 g 1 g
17933825 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133904 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC261155100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58-71-9
Fórmula molecular C16 H15 N2 O6 S2 . Na
Peso molecular (g/mol) 418.42
Sinónimo Cefalotin sodium, Sodium (6R,7R)-3-[(acetyloxy)methyl]-8-oxo-7-[(thiophen-2-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-8-oxo-7-[[2-(2-thienyl)acetyl]amino]-, sodium salt (1:1), (6R,7R)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-(hydroxymethyl)-8-oxo-7-[2-(2-thienyl)acetamido]-, acetate (ester), monosodium salt (8CI), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-8-oxo-7-[(2-thienylacetyl)amino]-, monosodium salt, (6R,7R)- (9CI), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-8-oxo-7-[(2-thienylacetyl)amino]-, monosodium salt, (6R-trans)-, 38253, Averon 1, Cefalothin sodium, Cefalothine sodium, Cemastin, Cephalothin sodium, Cephalothin sodium salt, Cephation, Ceporacin, Cepovenin, Coaxin, Keflin, Lilly 38253, Lospoven, Microtin, Seffin, Sodium (thienylacetamido)cephalosporanate, Sodium 3-acetoxymethyl-7β-(2-thienylacetamido)ceph-3-em-4-carboxylate, Sodium 7-(2-thienylacetamido)-3-acetoxymethyl-3-cephem-4-carboxylate, Sodium 7-[2-(2-thienyl)acetamido]cephalosporanate, Sodium cefalotin, Sodium cephalothin, Sodium cephalotin, Synclotin, Toricelocin
Nombre IUPAC sodio; (6R,7R)-3-(acetiloximetil)-8-oxo-7-[(2-tiofeno-2-ilacetil)amino]-5-thia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxilato
SMILES [Na+].CC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)Cc3cccs3)C2=O)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefalotin Sodium
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16N2O6S2.Na/c1-8(19)24-6-9-7-26-15-12(14(21)18(15)13(9)16(22)23)17-11(20)5-10-3-2-4-25-10;/h2-4,12,15H,5-7H2,1H3,(H,17,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t12-,15-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.0269