Learn More
Cephalothin sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16438716
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16438716 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16438716 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1275
MedChemExpress Cephalothin sodium is a first generation cephem antibiotic with a wide range antibacterial activity, is active against gram-positive and gram-negative bacteria.
Cephalothin sodium is a first generation cephem antibiotic with a wide range antibacterial activity, is active against gram-positive and gram-negative bacteria.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cephalothin sodium
Forma física Solid
CAS 58-71-9
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H15N2NaO6S2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Cefalotin sodium
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (119.50 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (119.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(N12)=C(COC(C)=O)CS[C@]2([H])[C@H](NC(CC3=CC=CS3)=O)C1=O)O[Na]
Peso molecular (g/mol) 418.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.42
Porcentaje de pureza 97.23%