Learn More
Melford Cefalotina
Descripción
La sal sódica de cefalotina es un antibiótico de cefalosporina de primera generación. Inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana al unirse a las proteínas que se unen a la penicilina (PBP).
Esta alteración interfiere con las etapas finales de la síntesis de peptidoglicano en la pared celular bacteriana, lo que conduce a la inestabilidad estructural y a la eventual lisis celular. Además, la sal sódica de cefalotina se utiliza a menudo como agente selectivo en medios de cultivo para aislar bacterias sensibles a este antibiótico. Su inclusión en el medio de cultivo permite el crecimiento específico de bacterias carentes de resistencia a la cefalotina.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cephalothin |
| CAS | 58-71-9 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula molecular | C16H15N2NaO6S2 |