Learn More
Cephalotaxine, MedChemExpress
Código de producto. 16451528
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16451528 5 mg 5 miligramos
16449146 100 mg 100 miligramos
16414907 50 mg 50 miligramos
16409128 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16451528 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0838
MedChemExpress Cephalotaxlen ((-)-Cephalotaxine) is an alkaloid that can be isolated from Cephalotaxus drupacea, with antileukemic and antiviral activities. Cephalotaxlen has anti-ZIKV (Zika virus) activity.
Cephalotaxlen ((-)-Cephalotaxine) is an alkaloid that can be isolated from Cephalotaxus drupacea, with antileukemic and antiviral activities. Cephalotaxlen has anti-ZIKV (Zika virus) activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cephalotaxine
Forma física Powder
CAS 24316-19-6
Color Light Nude
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H21NO4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo (-)-Cephalotaxine ZINC19795976
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (79.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@](C(C=C(OCO2)C2=C3)=C3CCN4CCC5)([H])[C@]45C=C1OC
Peso molecular (g/mol) 315.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.36
Porcentaje de pureza 98.0%